missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Edat-Dinatrium, in mehreren Pharmakopöen monographiert, U.S P., J.T. Baker™

Artikelnummer. 15214414 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15214414 500 g Weithalsflasche Braunglas 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15214414 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 899501

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Edetat-Dinatrium
CAS 6381-92-6
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Summenformel C10H18N2Na2O10
MDL-Nummer MFCD00150037
Menge 500 g
Synonym EDTA Dikaliumsalz, cal-ex Entkalker, Pufferlösung, pH10.00, sodium di ethylenediamine Tetraacetatdihydrat, Ethylendiamin-Tetraessigsäure, Dinatriumsalzdihydrat, Ethylendiamin-Tetraessigsäure, Dinatriumsalz, Standardlösung, Natrium di Ethylendiamin Tetraacetat-Standardlösung, Ethylenedinitrilo-Tetraessigsäure-Dinatrium, Dihydrat, Reagenz, ACS
InChI-Schlüssel OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC-Name Dinatrium-2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetat-dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 372.24
PubChem CID 44120005
Formelmasse 372.24
Güte Multi-Kompendium/USP
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.