Learn More
Edaravone, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 30001426
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30001426 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30001426 Lieferant Tocris Bioscience Lieferanten-Nr. 0786/50
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Anti-ischemic and antioxidant
A radical scavenger and antioxidant which is able to protect against the effects of ischemia, probably by inhibiting the lipoxygenase system. Protects against MPTP-induced neurotoxicity. Inhibits autophagy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Edaravone
CAS 89-25-8
Summenformel C10H10N2O
Menge 50 mg
Synonym edaravone, 3-methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one, norphenazone, radicut, 1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolone, developer z, methylphenylpyrazolone, norantipyrine, c.i. developer 1, phenylmethylpyrazolone
InChI-Schlüssel QELUYTUMUWHWMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NN(C(=O)C1)C2=CC=CC=C2
IUPAC-Name 5-Methyl-2-phenyl-4H-pyrazol-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 174.203
PubChem CID 4021
ChEBI CHEBI:31530
Formelmasse 174.2
Reinheit (%) >99%