missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ EDA Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16529061
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16529061 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16529061 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA596219

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Positive Samples: A-549, HepG2, BxPC-3, Mouse liver; Cellular Location: Cell membrane, Single-pass type II membrane protein Immunogen sequence: LELRSELRRE RGAESRLGGS GTPGTSGTLS SLGGLDPDSP ITSHLGQPSP KQQPLEPGEA ALHSDSQDGH QMALLNFFFP DEKPYSEEES RRVRRNKRSK SNEGADGPVK NKKKGKKAGP P.

EDA is a type II membrane protein that can be cleaved by furin to produce a secreted form. This protein, which belongs to the tumor necrosis factor family, acts as a homotrimer and may be involved in cell-cell signaling during the development of ectodermal organs. Defects in the gene for EDA are a cause of ectodermal dysplasia, anhidrotic, which is also known as X-linked hypohidrotic ectodermal dysplasia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen EDA
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.43 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.3
Gen EDA
Gen-Zugriffsnummer O54693, Q92838
Gen-Alias ECTD1; ectodermal dysplasia 1, anhidrotic; ectodermal dysplasia protein; Ectodysplasin; Ectodysplasin 1, isoform A2; ectodysplasin A; ectodysplasin-1; Ectodysplasin-A; Ectodysplasin-A, membrane form; Ectodysplasin-A, secreted form; Ed1; ED1-A1; ED1-A2; EDA; EDA 1; EDA protein; EDA protein homolog; EDA1; EDA2; Eda-A1; EDA-A2; HED; HED1; nackt; nkt; ODT1; oligodontia 1; RGD1563178; si:ch73-223d24.5; STHAGX1; Ta; tabby; Tabby protein; TNLG7C; tumor necrosis factor ligand 7C; XHED; XLHED; X-linked anhidroitic ectodermal dysplasia protein
Gensymbole EDA
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptide.
Reinigungsverfahren Affinity Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 13607, 1896, 302424
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.