Learn More
Socorex™ Ecostep Bioproof™ Spritzen für Mehrfachdispenser, Auswahlpackung
Artikelnummer. 15530754
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.75 ml, 3.75 ml, 37.5 ml
Packungsgröße:
60 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
15530754 0.75 ml, 3.75 ml, 37.5 ml 60 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15530754 Lieferant Socorex™ Lieferanten-Nr. 316.900.9
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Einzeln verpackte, sterilisierte, hochreine Spritzen für Stepper™ Mehrfachdispenser. Die Socorex™ Ecostep Bioproof™ Stepper™ Spritzen in Auswahlpackung sind für Sterilität zertifiziert und frei von nachweisbaren DNase, RNase, humaner DNA und Pyrogenen (Endotoxine).
  • Sterile, einzeln verpackte Spritzen.
  • Frei von humaner DNA, DNase, RNase und Pyrogen (Endotoxin).
  • Drei farbcodierte, volumenbasierte Größen.
  • Das Auswahlpaket wird jeweils 20 Stück jeder Größe geliefert (0.75 ml, 3.75 ml, 37.5 ml).
  • Schnelles Einsetzen und Entfernen von Stepper™.
Spezifikation
Volumen (metrisch) 0.75 ml, 3.75 ml, 37.5 ml
Sterilität Nicht steril
Präzision < 2.0 % – < 1.0 % / < 1.0 % – < 0.8 % / < 0.8 % – < 0.5 %
Genauigkeit <± 2.0 % – <± 1.0 % / <± 1.0 % – <± 0.7 % / <± 0.5 %
Format Einzeln verpackt
Verpackung Einzeln verpackt
Menge 60/Pack, 20/Größe
Zur Verwendung mit (Geräte) Ecostep Schrittpipette
Skala Ja
Produktlinie Ecostep Bioproof
Material Polypropylen/Polyethylen