Learn More
Thermo Scientific™ EcoRI, HC (50 U/μL)
Artikelnummer. 10212680 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
HC; 25.000 U
Packungsgröße:
25000 Einheiten
Artikelnummer. 10212680
Marke: Thermo Scientific™ ER0273
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Das Restriktionsenzym EcoRI erkennt G^AATTC-Stellen und schneidet am besten bei 37°C in seinem eigenen einzigartigen Puffer.
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Sammlung von hochwertigen Restriktionsenzymen mit den konventionellen Thermo Scientific™ Restriktions-Endonukleasen, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Highlights
  • Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
  • Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
  • Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
  • BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
  • Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
Anwendungen
  • Molekulare Klonierung
  • Kartierung von Restriktionsstellen
  • Genotypisierung
  • Southern Blot
  • Restriktionsfragmentlängenpolymorphismus (RFLP)
  • SNP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 50 U/μl
Methylierungsempfindlichkeit Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive
Enzym EcoR I
Kompatibler Puffer Spezial-Puffer (10x Puffer EcoRI)
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Ja
Optimale Reaktionstemperatur 37°C
Typ IIS RE Nein
Menge HC; 25.000 U
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Herkömmliches Klonen