Learn More
Justrite™ EcoPolyBlend™ Niedrige Paletten
Für Pumpvorgänge oder Abfallsammeltätigkeiten
466.14 CHF - 660.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | SPCC, EPA, NFPA, OSHA |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Material | Polyethylen |
Typ | Auffangplattform |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pumpvorgänge oder Abfallsammeltätigkeiten |
Produktcode | Marke | Tiefe (angloamerikanisch) | Aufnahmevermögen | Tragkraft (angloamerikanisch) | Gewicht (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Tiefe (angloamerikanisch) | Aufnahmevermögen | Tragkraft (angloamerikanisch) | Gewicht (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11999395
|
Justrite™
28673 |
55 in. | 4 Zylindergefäße | 5000 lb | 89 lb. |
660.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11989395
|
Justrite™
28672 |
45 Zoll | 2 Zylindergefäße | 2500 lb | 68 lb. |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
Beschreibung
- Der konforme, große Behälter und die große Stellfläche eignen sich für Fässer, Eimer und mehr
- Zur einfachen Reinigung der Behälter werden die Gitter entfernt
- Aus 100 % recyceltem Polyethylen
- Super niedrige 9 in. (22.9 cm) bequeme ergonomische Arbeitshöhe
Compliance
Erfüllt oder übertrifft EPA 40 CFR 264.175, NFPA 1 des Uniform Fire Code 60.3.2.10, International Fire Code 2704.2.3, Spill Prevention, Control and Countermeasures (SPCC), NFPA 30 9.13.1 und OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii)
Spezifikation
SPCC, EPA, NFPA, OSHA | |
Polyethylen | |
Pumpvorgänge oder Abfallsammeltätigkeiten | |
139,7 cm | |
22,9 cm |
Schwarz | |
Auffangplattform | |
55 in. | |
9 Zoll |