Learn More
Justrite™ EcoPolyBlend™ Sammelstelle
Artikelnummer. 11999385
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
6 Fässer
8 Fässer
Farbe:
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11999385
Marke: Justrite™ 28661
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Erstellung benutzerdefinierter Systeme, um eine Komplettlösung zu bieten. Die Justrite™ EcoPolyBlend™ Sammelstelle kombiniert Einheiten zur Erstellung kundenspezifischer Systeme für die Kontrolle von verschütteten Flüssigkeiten und ermöglicht so die perfekte Lösung für spezifische Branchenanforderungen.
EcoPolyBlend™ Auffangwanne mit niedrigem Profil ist nur 5.5 Zoll (140 mm) hoch, für eine einfache Handhabung von Fässern. Diese aus recyceltem Polyethylen hergestellten Auffangwannnen sind nahezu unempfindlich gegenüber Chemikalien, einschließlich Säuren und korrosiven Stoffen. Die nahtlose Konstruktion verhindert Undichtigkeiten und ist daher ideal für das Abfüllen und Dispensieren von Fässern geeignet. Die sich selbst ausrichtenden Roste können nicht hochrutschen und sind für eine einfache Reinigung abnehmbar. Kombinieren Sie 2-, 4-, 6-, 8-Fassmodule, um Ihr eigenes maßgeschneidertes System zu erstellen. Verwenden Sie die optionalen Verbindungsklammern, um die Einheiten fest miteinander zu verbinden. Die Auffangwannen bleiben getrennt, und die Clips können zur einfachen Neupositionierung entfernt werden.
Spezifikation
Farbe Schwarz
Aufnahmevermögen 8 Fässer