Learn More
Safety First Aid Economy Workplace Erste-Hilfe-Kit, HSE-konform (21 bis 50 Personen)
Artikelnummer. 31759428
Ansicht ändern
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilität Packungsgröße
31759428 Steril 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31759428 Lieferant Safety First Aid Lieferanten-Nr. K50AECON
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Set enthält alle sterilen Erste-Hilfe-Verbände, Pflaster, Feuchttücher und Handschuhe, die von der HSE empfohlen werden. Es ist vollständig konform und auf dem neuesten Stand aller HSE-Vorschriften und wird in einer leichten, leicht zugänglichen grünen Box mit Verschlussclips geliefert.
  • Mit unserer Wandhalterung (separat erhältlich) können die Hüllen noch sichtbarer und zugänglicher gemacht werden.
  • Nach Verwendung kann dieser Koffer aufbewahrt und in Zukunft mit unserem HSE Workplace First Aid Kit Refill für 21-50 Personen aufbewahrt und neu befüllt werden.
  • Das HSE Economy Workplace Erste-Hilfe-Set (21-50 Personen) enthält:
    • 1x Erste-Hilfe-Leitfaden
    • 60x HypaPlast waschfeste Pflaster
    • 6x HypaCover Augenverbände
    • 6x HypaBand-Dreiecksverbände
    • 12x HypaBand-Sicherheitsnadeln
    • 12x HypaCover Erste-Hilfe-Verbände, 12 x 12 cm
    • 4x HypaCover Erste-Hilfe-Verbände, 18 x 18 cm
    • 20x HypaCover sterile feuchte Feuchttücher, alkoholfrei
    • 5x HypaTouch Einweghandschuhe
Spezifikation
Produkttyp Erste-Hilfe-Set
Material Kunststoff
Sterilität Steril