Learn More
Norell™ Economy Standard Borosilikatglas-NMR-Probenröhrchen
Artikelnummer. 12820026
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
178 mm
203 mm
Außendurchmesser (metrisch):
4,97 mm
10 mm
Verpackung:
100/Packung
5/Packung
50 pro Packung
Packungsgröße:
5 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Verpackung unitSize
12820026 178 mm 10 mm 100/Packung -
12830026 203 mm 10 mm 100/Packung -
12852336 203 mm 4,97 mm 50 pro Packung -
12872336 203 mm 4,97 mm 5/Packung 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12820026 Lieferant Norell™ Lieferanten-Nr. 10017
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für automatische Probenahmesysteme und NMR mit hohem Durchsatz
  • Für automatische Probenahmesysteme und NMR mit hohem Durchsatz
  • Der Norell Standard Series™ Die NMR-Röhrchen wurden im Hinblick auf Qualität und Präzision entwickelt.
  • Praktisch alle Variationen von Boden und Wand wurden eliminiert, was die Schimmerzeiten und die Reproduzierbarkeit der Proben erheblich verbessert
  • Ob es um die Überwachung einer Reaktion, die Suche nach einer neuen Verbindung oder routinemäßige NMR-Spektroskopie geht, der Standard Series™ ist das bevorzugte Röhrchen für den Wissenschaftler von heute.
  • Alle Röhrchen haben polierte Enden, wodurch sie weniger anfällig für Brüche sind
  • Farbige Kappen sind im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Länge (metrisch) 178 mm
Material Borosilikatglas
Produkttyp NMR-Probenröhrchen
Verpackung 100/Packung
Außendurchmesser (metrisch) 10 mm
Innendurchmesser (metrisch) 8.76 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für automatische Probenahmesysteme und Hochdurchsatz-NMR
Enthält Kappen