Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ Economy-Probenschaufeln
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
63 ml
83 ml
125 ml
250 ml
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
- Die Kapazität ist auf jeder Schaufel angegeben; Ebnung der Probe an der flachen Oberkante gewährleistet eine wiederholbare und konsistente Volumenmessung
- Die flache Bodenform und das geringe Gewicht ermöglichen die Verwendung als Wägeschiffchen
- Diese einteiligen Schaufeln bestehen aus strapazierfähigem, weißem, schlagfestem Polystyrol
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 12/Pk. |
| Sterilität | Unsteril |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Form | Flat Bottom |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 8 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Farbe | Weiß |
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Einwegprodukt | Ja |
| Produkttyp | Schaufel |
| Mehr anzeigen |