Learn More
Gilac™ Sparpedalbehälter mit Rädern
Beschreibung
- Kompakt trotz seiner großen Kapazität (60 l) passt sie sich an alle Räume an.
- Mittlere Größe (80, 120 l) sammelt eine beträchtliche Menge Abfall und lässt sich an alle Räume anpassen.
- Auf Kunststoffrädern (55 mm Durchmesser) montiert, um die Bewegung zu erleichtern.
- Gerader Griff für einfaches Handling.
- Abmessungen:
- 700 mm Höhe, 490 mm Tiefe, 380 mm Breite
- 735 mm Höhe, 490 mm Tiefe, 415 mm Breite
- 875 mm Höhe, 510 mm Tiefe, 425 mm Breite
- Verwendung in geschlossenen Räumen.
- Undurchsichtige Wände.
- Der blaue Deckel öffnet sich mit einem Pedal, um eine Verunreinigung zu verhindern. HACCP-konform.
- Gerader Griff und zwei Räder (55 mm Durchmesser) für eine einfache Bewegung.
- Struktur und Räder aus HDPE: ein langlebiges, rostfreies Material.
- Hoher Temperaturwiderstand von -40 °C bis +90 °C.
- Leicht mit einem Wasserstrahl zu reinigen.
- Geliefert in Teilen mit Montageanweisungen.
- 100 % recycelbar.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 60 L |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 13,2 gal. |
| Farbe | Weiß, Gelb |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | HDPE |
| Produkttyp | Abfallbehälter |