Learn More
Cole Parmer™ Kostengünstiger Zylinder aus Polypropylen, mit Skala
Artikelnummer. 15787968 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Kapazität (metrisch):
10 ml
50 mL
100 mL
Artikelnummer. 15787968
Marke: Cole Parmer™ 0613772
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zylinder aus Polypropylen (PP) sorgen für eine sehr gute chemische Beständigkeit.
  • Erfüllt die ISO-Norm 6706.
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme zur Messung von Endvolumen.
  • Gegossene Graduierungen für Strapazierfähigkeit.
  • Die Konstruktion aus Polypropylen sorgt für sehr gute chemische Beständigkeit.
Spezifikation
Material Polypropylen
Zertifizierung/Konformität ISO-Norm 6706