Learn More
Micronova™ SnapMop™ Flachkopf-Mopp
Kann gewaschen und autoklaviert werden
Marke:  Micronova™ MZSM11-16SIR
Additional Details : Gewicht : 5.45000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15830510
  • 475.00 CHF / 24 Stück
Verfügbar ab: 14-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires : QPSL Rahmen für Griffe der Serie STA oder QDSL für Griffe der Serie SSU
Beschreibung
Beschreibung
Die Micronova MZone™ FlatMop™ bestrahlten Moppaufsätze passen auf die SlimLine™ Adapter mit 360°-Drehgelenk, die für eine kontrollierte Reinigung in aseptischen Bereichen gemäß ISO 5 bis 9 bei 180° verriegelt werden können. Die Auswahl an Materialoptionen bietet eine ausgezeichnete Saugfähigkeit und ein effektives Dispergieren von Reinigungs- und Desinfektionsmittel für spezielle Reinigungsanforderungen. Erhältlich in verschiedenen Längen, passend zur Größe der Oberfläche, von der Reinigung der Ausrüstung bis hin zu einem großen Produktionsraum.
  • Bestrahlte, aufsteckbare Flachkopf-Moppaufsätze
  • Gleitet ohne Befestigungen auf Adapter
  • Einfaches Entfernen durch Ziehen an der Micronova Lasche
  • Die großzügige Schaumstoff-Inneneinlage ermöglicht ein optimales Einziehen bzw. eine optimale Verweilzeit des Desinfektionsmittels
  • Die Inneneinlagen aus Polyester und Urethanschaum sind vollständig im Material eingehüllt
  • Erhältlich in verschiedenen Materialoptionen für spezielle Reinigungszwecke
    • NovaPoly — 100 % glatter, gestrickter Polyester für ein ausgezeichnetes Dispergieren von Desinfektionsmittel
    • PolySorb — 100 % strukturierter Polyester zum Entfernen von Rückständen und Dispergieren von Desinfektionsmittel
  • Erhältlich in verschiedenen Längen, passend zur Größe der Reinigungsfläche
    • Die 9 Zoll (22,86 cm)-Aufsätze sind perfekt geeignet für kleine Bereiche, Durchführungen, Isolatoren und Geräte
    • Die 14 Zoll (35,56 cm)- und 18 Zoll (45,72 cm)-Aufsätze sind ideal für Böden, Wände, Decken und schwer zu reinigende Ecken geeignet
  • Passend für QPSL Kunststoffrahmen oder QDSL Edelstahlrahmen
  • Das Drehgelenk dreht sich um 360°, kann aber für eine kontrolliertere Reinigung bei 180° verriegelt werden
  • Kompatibel mit Alkohol und starken Desinfektionsmitteln
  • Gammabestrahlt für aseptische Bereiche und Geräte
  • Waschbar und zur Wiederverwendung geeignet
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
40,6 x 12,7 cm (16 x 5 in.)
Weiß
Steril
Autoklavierbar
5 Zoll
Nein
Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen.
Strukturierter Polyester, Urethanschaum-Inneneinlage, PolySorb-Futter, 100 % strukturierter Polyester, Urethanschaum-Inneneinlage
Bestrahlter Flachkopf-Moppbezug
16 Zoll
40,6 cm
12,7 cm
Chemikalien
24/Karton
Reinigung und Desinfektion von Reinraumoberflächen