Learn More
Velp Scientific ECODryBlock / Trockenblock-Heizung
Artikelnummer. 31703667 Alle ansehen Velp Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
5 °C bis 165 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Packungsgröße
31703667 5 °C bis 165 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31703667 Lieferant Velp Scientific Lieferanten-Nr. SA101A0700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    753.23 CHF
    710.62 CHF / 1 Stück
    Sparen 42.61 CHF
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Modulärer, digitaler und präziser Trockenblockheizer, der für Probenvorbereitung, Inkubation, DNA-Denaturation, enzymatische Reaktionen und Kulturmedientests konzipiert ist.
Velp Scientifica ECODryBlock ist ein moderner, vielseitiger Trockenblock-Heizer, der für präzise Temperaturregelung und flexible Laborabläufe entwickelt wurde.
Hauptmerkmale
  • Moderne, intuitive Benutzeroberfläche mit 18 cm. ControlPad verfügt über kapazitiven Touchscreen und eine robuste, chemikalienresistente Glasoberfläche.
  • Flexible Konfiguration: ein ControlPad kann bis zu zwei Heizmodule verwalten, von denen jedes bis zu zwei Aluminiumblöcke (95 x 76 x 51 mm) aufnehmen kann.
  • Unabhängige Temperaturregelung (bis zu 165 °C) und Timer für jedes Modul.
  • Große Auswahl an austauschbaren Aluminiumblöcken , geeignet für verschiedene Phiole, Röhren und Cuvetten.
  • Ein optionaler transparenter Deckel erzeugt eine warme Lufthülle, minimiert den Wärmeverlust und sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung.
  • Externe Pt100- und Pt1000-Sonden ermöglichen eine präzise Temperaturüberwachung und -steuerung direkt im Block oder Probebehälter.
Anwendungen
  • DNA/RNA-Extraktion und -Reinigung
  • Enzymatische Reaktionen
  • Aktivierung von Zellkulturen
  • DNA- und Proteindenaturierung
  • Assay-Vorbereitung und klinische Tests
  • Schmelz- und Siedepunktbestimmung
  • Kulturmedientests
  • Weitere analytische Protokolle
Zubehör benötigt
  • Das Gerät muss mit mindestens einem Block bestellt werden.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE, UKCA
Reglertyp ControlPad
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Temperaturbereich (metrisch) 5 °C bis 165 °C
Typ Trockenblockerhitzer
Display Digital
Anzahl Blöcke 2 (gesondert erhältlich)
Temperaturgenauigkeit 0,5 °C
Temperaturstabilität ±0,2 °C bei 37 °C, ±0,4 °C bei 60 °C, ±0,5 °C bei 165 °C
Temperaturgleichförmigkeit ±0,2 °C bei 37 °C, ±0,4 °C bei 60 °C, ±0,5 °C bei 165 °C
Zeitschaltuhr 1 min bis 99 h 59 min
Gewährleistung 3 Jahr
Abmessungen (L x B x H) 228 x 350 x 92.5 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 4.6 lb.
Gewicht (metrisch) 2.1 kg
Spannung 115/230 V