Learn More
N-Propylacrylat, 95 %, stab. Mit 0.1 %4 -Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392227
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11392227 10 g 10 Gramm
11302237 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392227 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09714.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 925-60-0 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
n-propyl acrylate is used in coatings, textile and leather finishes, paper coatings, for adhesives, for acrylic fibers. It is used as a monomer for emulsion polymers and solution polymers in latex paints.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Propylacrylat wird in Beschichtungen, Textil- und Lederoberflächen, Papierbeschichtungen, für Klebstoffe und Acrylfasern verwendet. Wird als Monomer für Emulsionspolymere und Lösungspolymere in Latexfarben verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 925-60-0
Summenformel C6H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.14
MDL-Nummer MFCD00048693
InChI-Schlüssel PNXMTCDJUBJHQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-propyl acrylate, propyl acrylate, 2-propenoic acid, propyl ester, propyl 2-propenoate, acrylic acid, propyl ester, propylacrylate, ccris 8584, 1-propyl acrylate, acrylic acid propyl, acrylic acid propyl ester
PubChem CID 13550
IUPAC-Name Propyl-prop-2-enoat
SMILES CCCOC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Propyl acrylate
Namenshinweis stabilized with 0.1% 4-methoxyphenol
Dichte 0.92
Siedepunkt 43°C to 44°C (40 mmHg)
Flammpunkt 24°C (75°F)
Brechungsindex 1.4123
Menge 10 g
UN-Nummer UN3272
Beilstein 1744954
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 114.15
Reinheit (%) 95%