Learn More
Velp Scientifica™ ECO6 THERMOREAKTOR 230V/50-60HZ .
Alle ansehen Velp Produkte
Click to view available options
Bereich:
Die Zeitschaltuhr kann auf 1 bis 199 Minuten oder fortlaufend eingestellt werden
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturregelung von Umgebungstemperatur bis 200°C
- Die Analysezeit kann von 1 bis 999 Minuten oder kontinuierlich eingestellt werden
- Verarbeitet bis zu 6 x 200 mL-Reagenzgläser,Ø 42 mm- oder 6 x 22 mm-Reagenzgläser oder 18 Ø 16 mm-Reagenzgläser
- Die LCD-Countdown-Anzeige zeigt die Temperatur und die verbleibende Zeit an
- COD-Analyse in nur 30 Minuten bei 160°C
- Röhrchen mit 16 mm Durchmesser minimieren den Reagenzienverbrauch
- Sofortige Ergebnisse auf LCD-Display
- Automatische Abschaltung am Durchlaufende
- Akustische Signale, z. B. bei Abschaltung
- Antispritzglocken schützen den Anwender und andere Proben
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Thermoreaktor für chemischen Sauerstoffbedarf |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Analyse von Wasser |
| Bereich | Die Zeitschaltuhr kann auf 1 bis 199 Minuten oder fortlaufend eingestellt werden |
| Testmethode | CSB; |
| Typ | 230 V / 50-60 Hz |
| Abmessungen (L x B x H) | 198 x 132 x 319 mm |