Learn More
Gilac™ Öko-Abfalleimer und Deckel
Artikelnummer. 30245685
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
52 L
83 L
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) unitSize
30245685 52 L 1 Stück
30245689 83 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30245685 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G613541
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Großer Straßenmülleimer mit auslaufsicherem Deckel aus recyceltem Polyethylen. Sehr stabiler Abfalleimer mit 2 Griffen für einfaches Tragen und 4 Verriegelungshaken zum Sichern des Deckels.
  • Großer Straßenmülleimer mit auslaufsicherem Deckel aus recyceltem Polyethylen
  • Sehr stabiler Abfalleimer mit 2 Griffen für einfaches Tragen und 4 Verriegelungshaken zum Sichern des Deckels.
  • Er lässt sich ohne Deckel ineinander stapeln und ist daher ideal als Abfallbehälter im Freien geeignet.
  • Dieser in Frankreich hergestellte Abfalleimer zeichnet sich durch sein ökologisch nachhaltiges Design aus.
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 52 L
Farbe Schwarz
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material HDPE
Produkttyp Abfallbehälter