Learn More
Sharpsguard™ Öko-Abfallbehälter für OP-Saal
Beschreibung
- Sharpsguard™ theater+ wurde für die aufrechte Verwendung entwickelt, um die Entsorgung von langen Instrumenten wie Heftklammernpistolen und Thoraxabflüssen zu erleichtern.
- Er eignet sich ideal für OP-Säle, akutmedizinische Bereiche und Röntgenabteilungen.
- Er verfügt über einem provisorischen Verschluss für zwischendurch und eine sichere, dauerhafte Verriegelung für den sicheren Transport.
- Dieser Behälter wird separat mit Sockel und Deckel geliefert. Einzelheiten zum Verriegeln des Behälters und zum Schutz der Benutzer und Inhalte finden Sie auf dem Etikett.
- Er ist so konzipiert, dass er sicher in unsere mobilen Halterungen von POUDS™ passt.
- Dieser Behälter ist für die Entsorgung durch Verbrennung oder ein anderes zugelassenes Verfahren bestimmt und ist für den Versand von Abfällen bestimmt, die nach EWC-Codes kategorisiert sind: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Sharpsguard, Eco, Orange, OP-Saal, Abfallbehälter, Entsorgung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 32 l |
| Farbe | Orange |
| Abmessungen (L x B x H) | 307 x 291 x 710 mm |
| Menge | 4/Packung |
| Gewicht (metrisch) | 1729 g |