Learn More
AMPri Eco-Plus-Mob-Kappe
Artikelnummer. 31741106
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Grün
Weiß
Packungsgröße:
2000 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
31741106 Weiß 2000 Stück
31740986 Grün 2000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31741106 Lieferant AMPri Lieferanten-Nr. 04021WM
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Einweg-Mob-Kappen für hygienische PSA im Lebensmittelsektor und im Reinraum, erhältlich in Weiß und Grün
  • Hersteller: AMPri
  • Marke: Eco-Plus
  • Einwegprodukt
  • Erwachsene Größe
  • Besonderheit(en): latexfrei
  • Material: Polypropylen
  • Anwendungsbereich: Hygienische Kleidung
  • Nutzungsbereiche: Labor, Medizin, Industrie
  • Lebensmittelsicherheit: Geeignet für fettige, trockene und wässrige Lebensmittel
  • Geeignete Sektoren: Gastronomie, Regierungsbehörden und Krankenhäuser
  • Maße: 440 mm x 510 mm (Länge x Breite)
Spezifikation
Produkttyp Mob-Haube
Größe Mittel
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch