Learn More
Kolmi Hopen™ Eco Isolation Gowns with Back Laces
Alle ansehen Medicom Produkte
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Grün
Himmelblau
Weiß
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Leicht und atmungsaktiv
- Ohne Kragen mit elastischen Bündchen
- Rückenverschluss mit Schnürbändern an Bund und Kragen
- Von Mitarbeitern im Gesundheitswesen und Besuchern über der Kleidung zu tragen
- Schützt Patienten vor dem Risiko einer externen Infektion
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | Universal |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zahnmedizinisch, medizinisch |
| Geschlecht | Unisex |
| Anzahl Taschen | Keine |
| Produkttyp | Isolation Gown |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Grün |
| Verschlusstyp | Rückenbänder |
| Einwegprodukt | Ja |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |