missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ eco (Escherichia coli) Recombinant Protein

Artikelnummer. 16151670
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16151670

Marke: Abnova™ P4873.50ug

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Used for SDS-PAGE

Sequence: MGSSHHHHHHSSGLVPRGSHMAESVQPLEKIAPYPQAEKGMKRQVIQLTPQEDESTLKVELLIGQTLEVDCNLHRLGGKLENKTLEGWGYDYYVFDKVSSPVSTMMACPDGKKEKKFVTAYLGDAGMLRYNSKLPIVVYTPDNVDVKYRVWKAEEKIDNAVVR

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_416713
Konzentration 1 mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) SDS-PAGE
Zusammensetzung Liquid
Gen-ID (Entrez) 946700
Molekulargewicht 18.3kDa
Name eco (Escherichia coli) Recombinant protein
Vorbereitungsmethode Escherichia coli expression system
Reinigungsverfahren Conventional Chromatography
Qualitätskontrollen 15% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Menge 50 μg
Immunogen MGSSHHHHHHSSGLVPRGSHMAESVQPLEKIAPYPQAEKGMKRQVIQLTPQEDESTLKVELLIGQTLEVDCNLHRLGGKLENKTLEGWGYDYYVFDKVSSPVSTMMACPDGKKEKKFVTAYLGDAGMLRYNSKLPIVVYTPDNVDVKYRVWKAEEKIDNAVVR
Lagerungsbedingungen Store at -20°C. For long term storage store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias ECK2201/JW2197/eti
Gebräuchliche Bezeichnung eco
Gensymbol eco
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Expressionssystem Escherichia coli expression system
Form Liquid
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95% by SDS-PAGE
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt