Learn More
Skytec™ Öko-Bronze-Handschuhe
Artikelnummer. 30274563 Alle ansehen Skytec Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2XL
Packungsgröße:
5 Paare
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30274563 Groß 5 Paare
30274611 Klein 5 Paare
30274599 Mittel 5 Paare
30274537 Extragroß 5 Paare
30274638 2XL 5 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30274563 Lieferant Skytec™ Lieferanten-Nr. SKG00052EH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.62 CHF
    32.08 CHF / 5 Paare
    Sparen 12.54 CHF
    28% Rabatt
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein sehr flexibler Thermohandschuh aus recycelten Materialien PET Auskleidung und Knöchelschutz aus Nitrilschaum für Arbeiten unter öligen und nassen Bedingungen. Touchscreen-freundlich und 360°-fähig° wasserabweisende Behandlung.
  • Isolierter Handschuh mit Futter aus recyceltem Polyester
  • Weiches und leichtes Futter aus 50 % recyceltem Polyester und 50 % neuem Polyester
  • Die flexible und strapazierfähige Knöchelbeschichtung aus Nitrilschaum garantiert einen sicheren Halt auch bei Nässe und Öl.
  • Die leichte Acryl-Innenauskleidung sorgt für Wärmedämmung.
  • 360° Wasserabweisende Behandlung zum Schutz vor Flüssigkeiten
  • Touchscreen-Funktionen zur Nutzung mit Bildschirmgeräten
  • Eng anliegendes Futter für ein angenehmes Tragegefühl
  • Das elastische Handgelenkband sorgt für einen sicheren Sitz.
  • RCS-zertifiziert (Recycled Claim Standard)
  • 1 Paar = 1 500 ml (PET ) Plastikflasche
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016: Schnitt A2, EN 388:2016 + A1:2018 3331B, EN 21420:2020
Bauweise Nahtloser Strick
Coating Material Nitrilschaum
Farbe Grün, Schwarz
Oberflächenbehandlung außen Rau
Hand Beidseitig tragbar
Material Polyester
Produkttyp Isolierte Handschuhe
Größe Groß
Auskleidungsmaterial Acryl
Länge (metrisch) 260 mm