Learn More
Lauda™ Eco Boiling Water Bath
Artikelnummer. 13473849
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13473849
Marke: Lauda™ LCZ0703
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 6 l
Temperaturbereich 100 °C
Typ Boiling Water Bath
Zur Verwendung mit (Anwendung) Used to heat small volumes of water in laboratories
Material Polycarbonat