Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Chest Freezers, 50 mm Box Height, with Boxes
Artikelnummer. 12452600 Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Boxen (10)
Boxen (11)
Boxen (12)
Boxen (13)
Boxen (14)
Boxen (15)
Boxen (3)
Boxen (5)
Boxen (6)
Boxen (7)
Boxen (8)
Boxen (9)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12452600
Marke: Tenak™ TE11506B
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
ECO AluRack fits into any chest freezer and can be used with all standard cryoboxes.
  • Aus seewasserbeständigem Aluminium
  • Passt in jedes Tiefkühlgerät und kann mit allen Standard-Kryoboxen verwendet werden
  • Gestelle können mit Tiefkühlgeräten aller Marken verwendet werden
  • Mit weißen Normkisten aus Karton, mit Unterteilung in 9 x 9 Zellen
Spezifikation
Enthält Weiße Kartons, 9 x 9 Unterteilungen
Beschreibung Seewasserbeständig
Aufnahmevermögen Boxen (7)
Material Aluminium
Positionen 7
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühltruhen
Abmessungen (L x B x H) 140 x 140 x 390 mm
Höhe (metrisch) 50 mm (Box)