missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenak™ Eco AluRack for Chest Freezer, for Microtiterplates, 45 mm Shelf Height

Eco AluRack for chest freezers is designed to hold microtiterplates.

Marke:  Tenak™ TE15180

Additional Details : Gewicht : 1.60000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 12448190

  • 106.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Für den Einsatz in Tiefkühltruhen
  • Die Gestelle können entweder mit einer Platte pro Regal verwendet werden, oder die Platten können gestapelt werden
  • Aus Aluminium
Spezifikation

Spezifikation

Mikrotiterplatten (16)
Tiefkühltruhen
45 mm
Aluminium
135 x 92 x 755 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote