Learn More
Sharpsguard™ Eco 7 Waste Container
The new Sharpsguard™ eco 7 container, made using at least 40% recycled plastic that is used for the disposal of sharps that have been contaminated with medicines, but not cytotoxic
Marke:  Sharpsguard™ DD473YLR
Additional Details : Gewicht : 17.88000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17794844
  • 18.15 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sharpsguard™ eco 7 ist ein Mehrzweckbehälter mit robustem Eimergriff für einfachen Transport.
  • Dieser Behälter wird separat mit Sockel und Deckel geliefert. Einzelheiten zum Verriegeln des Behälters und zum Schutz der Benutzer und Inhalte finden Sie auf dem Etikett.
  • Er wurde entwickelt, um sicher auf die Halterungen unserer POUDS™-Reihe zu passen.
  • Dieser Behälter ist für die Entsorgung durch Verbrennung oder ein anderes zugelassenes Verfahren bestimmt und ist für den Versand von Abfällen bestimmt, die nach EWC-Codes kategorisiert sind: 18-01-01, 18-01-03, 18-01-09, 18-02-01, 18-02-02, 18-02-08.
Spezifikation
Spezifikation
5,80 l
Gelb
447 g
POUDS™-Halterungssortiment
248 mm
207 mm
Entsorgung durch Verbrennung