Learn More
PCRmax Eco48 Echtzeit-qPCR-System, 48-Well-Block
Artikelnummer. 17453203
Ansicht ändern
Click to view available options
Inhalt und Lagerung:
Plattendock, 48-Well-Platten und Dichtungen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inhalt und Lagerung Packungsgröße
17453203 Plattendock, 48-Well-Platten und Dichtungen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17453203 Lieferant PCRmax Lieferanten-Nr. 9394700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20270.46 CHF
    17100.04 CHF / 1 Stück
    Sparen 3170.42 CHF
    15% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der PCRmax Eco 48 nutzt patentierte Block- und optische Technologien für extreme Geschwindigkeit, Empfindlichkeit und Datenqualität.
Das PCRmax Eco48 Echtzeit-PCR-System ist ein hochwertiger, kostengünstiger Echtzeit-Thermocycler, der eine einzigartige 48-Well-PCR-Platte aus Polypropylen mit derselben Geometrie wie standardmäßige 384-Well-Platten, aber nur 1/8 ihrer Größe, aufnehmen kann.Dadurch können die Anwender die Volumina der qPCR-Reagenzien im Vergleich zu herkömmlichen 96-Well-Geräten drastisch reduzieren und gleichzeitig ein starkes Fluoreszenzsignal erzeugen.Durch die Minimierung der Plattengröße wird auch die thermische Gleichförmigkeit erheblich verbessert.Ein Mindestvolumen von 5 μl ist validiert, wodurch die Reagenzienkosten halbiert werden und die kostenintensiven und schwer zu akquirierenden Template-DNA-Proben effizienter genutzt werden können.
Das einfach zu bedienende Eco48-System verfügt über zwei verschiedene Softwareprogramme.Eco Control steuert die Einrichtung der Geräte und die Versuchsläufe, während Eco Study das Analysepaket ist.Die Eco48 Software ist eine offene Lizenz und MIQE-kompatibel, sodass Sie sie auf beliebig vielen PCs installieren können.
  • Die mit MIQE konforme Open-Licence-Software gibt Vertrauen bei der Veröffentlichung von Daten
  • Eco48 ermöglicht eine einfache Multiplexanalyse mit bis zu vier Farbstoffen gleichzeitig
  • Schnelle Zyklen ermöglichen mehrere Experimente pro Tag, und das alles zu einem günstigen Preis
  • Eco48 ist eine offene Plattform und kann jedes chemische, Farbstoff- oder PCR-Reagenz verwenden
  • Das Eco48-System überwacht die Datenerfassung in Echtzeit, sodass Forscher sofort auf die Viabilität des Durchlaufs zugreifen können
  • Die anwenderfreundliche Benutzeroberfläche ermöglicht es Forschern, Amplifikationsdiagramm, Schmelzkurven-Analyse und die analysierten Ergebnisse, einschließlich Cq-Werte, PCR-Effizienz, R2 und Y-Schnittpunkt, einfach anzuzeigen
Spezifikation
Blockformat Peltier-basiert
Thermische Genauigkeit ±0,25 °C
Temperaturbereich (metrisch) 30 bis 100 °C
Inhalt und Lagerung Plattendock, 48-Well-Platten und Dichtungen
Thermische Gleichmäßigkeit ±0,1 °C
Reaktionsgeschwindigkeit 40 min Standardlaufzeit
Spannung 100 bis 240 V
Displaytyp PC- oder Laptop-Schnittstelle
Beschreibung Proprietärer Hohlblock aus Silber/Gold
Max. Aufheizrate (Thermoblock) 5,5 °C/Sek.