Learn More
Sharpsguard™ Eco 22ra Abfallbehälter
Artikelnummer. 17794834
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Orange
Packungsgröße:
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
17794834 Orange 5 Stück
17704844 Gelb 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17794834 Lieferant Sharpsguard™ Lieferanten-Nr. DD440OLR
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die neuen Sharpsguard™ eco-Behälter, die aus mindestens 40 % recyceltem Kunststoff hergestellt wurden, werden zur Entsorgung von scharfen Gegenständen verwendet, die nicht mit Medikamenten kontaminiert wurden.
  • Sharpsguard™ eco 22ra verfügt über eine eingeschränkte Zugangsöffnung für die Verwendung in öffentlichen Bereichen.
  • Dieser Behälter wird separat mit Sockel und Deckel geliefert. Einzelheiten zum Verriegeln des Behälters und zum Schutz der Benutzer und Inhalte finden Sie auf dem Etikett.
  • Er ist so konzipiert, dass er sicher in unsere mobilen POUDS-Halter™ und die Klemmenreihe passt.
  • Dieser Behälter ist für die Entsorgung durch Verbrennung oder ein anderes zugelassenes Verfahren bestimmt und ist für den Versand von Abfällen bestimmt, die nach EWC-Codes kategorisiert sind: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 17,26 l
Verschlusstyp Öffnung mit eingeschränktem Zugriff
Verschlussfarbe Orange
Außendurchmesser (metrisch) 327 mm
Farbe Orange
Höhe (metrisch) 343 mm
Gewicht (metrisch) 1035 g