Learn More
BTX™ ECM™ 830 Square Wave Electroporator
BTX ECM™ 830 Square Wave Electroporator ist ideal für die Transfektion von Säugetierzellen und -geweben
Marke:  BTX™ 450668
Additional Details : Gewicht : 17.73000kg
Artikelnummer. 15828461
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
Merkmale:
  • Breite und genaue Einstellungen für Spannung, Impulslänge und Impulsintervall
  • Voreingestellte Protokolle für gängige Säugetierzellen- und Gewebetypen
  • Unbegrenzte Möglichkeit zum Hinzufügen und Ändern benutzerdefinierter Protokolle
  • Datenprotokolle der abgegebenen Impulse und der Probenresistenz für QK und Fehlersuche
  • Einfach zu bedienende 7 Zoll große Touchscreen-Benutzeroberfläche
  • Mehrfach-Impuls-Funktionen für bis zu 99 sequenzielle Impulse pro Probe
  • Erhältlich als System mit hohem Durchsatz für bis zu 96 Proben auf einmal
Certifications
CE-Kennzeichnung, ETL-Kennzeichnung (UL, CSA), CB-Schema, EU RoHS, WEEE
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
Transfektion von Säugetierzellen und -geweben; Transformation einiger Bakterien und Mikroorganismen
50, 60 Hz
Elektroporator
505 bis 3000 V in 5-V-Schritten
7 Zoll Farb-Touchscreen
13 Zoll
8.5 Zoll
Generator, Ständer, Küvetten mit Gestell 660, Sonde, Schnittstelle, Oszilloskop, Kabel, 25-Well-Mikrotiterplatten mit Greifvorrichtung, Adapter
1 bis 99 Impulse pro Probe
4 °C bis 40 °C
35 W im Leerlauf und 350 W bei Impulsgabe
7.3 kg
28.6 cm
Non-sterile
3775 μF
LV: < 7 s, HV: < 4 s
Rechteckwelle
Küvetten-Sicherheitskammer (Dom), Küvetten-Sicherheitsstativ, HT-100 Elektroporationsplatten-Handling mit hohem Durchsatz, HT-200 automatisches Elektroporationsplatten-Handling, BTX in-vivo-Spezialelektroden
BTX Electroporation
5 bis 3000 V
5 bis 500 V in 1-V-Schritten
CE-Kennzeichnung, ETL-Kennzeichnung (UL, CSA), CB-Schema, EU RoHS, WEEE
33 cm
21.6 cm
40 bis 104° F
10 ms bis 999 ms
Maximal 80 % Luftfeuchtigkeit bei einem Betrieb bei 25 °C
16 lb
11.25 Zoll
100 bis 240 V AC
85 μF
Geeignet für positive und negative 4-mm-Bananenstecker-Kabel
Touch Screen Display, Footswitch
Yes
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke vorgesehen. Nicht für diagnostische, präklinische oder klinische Verfahren geeignet.