Learn More
Labcon Eclipse™ Macro 5 ml-Pipettenspitzen mit Graduierung
Passend für gängige Pipetten
Marke: Labcon 1027-745-000-9
267.90 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24117" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Pipettenspitze
- 1–5 mL
- ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
1 bis 5 ml | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
123,1 mm | |
Frei von ATP, RNase, DNase und Endotoxin (nicht-pyrogen) | |
E-Strahl | |
Racks | |
49/Regal; 6 Regale/Karton | |
Ja | |
Eclipse™ | |
0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 ml |
Ungefiltert | |
klar | |
4,84 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
Sartorius™ | |
Graduiert | |
49/Packung | |
Ja | |
Polypropylenharz |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon Eclipse™ Macro 5 ml-Pipettenspitzen mit Graduierung > 49/Gestell; 6 Gestelle/Karton; steril
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur