Learn More
Labcon Eclipse™ Macro 10 ml Pipettenspitzen
Für gängige Macro-Pipetten
Marke: Labcon 1029-745-000-9
169.67 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24117" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Pipettenspitze
- Für gängige Macro-Pipetten
- 5-10 ml
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
5 bis 10 ml | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
155,7 mm | |
Frei von ATP, RNase, DNase und Endotoxin (nicht-pyrogen) | |
E-Strahl | |
36 Spitzen/Gestell, 6 Gestelle/Karton | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylenharz |
Ungefiltert | |
klar | |
6,12 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
Makro | |
36 Stück/Gestell | |
Macropipette | |
Eclipse™ |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon Eclipse™ Macro 10 ml Pipettenspitzen > 36/Gestell; 6 Gestelle/Karton; steril
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur