Learn More
Labcon Eclipse™ Macro 10 ml Pipettenspitzen
GREENER_CHOICE
Für gängige Macro-Pipetten
Marke:  Labcon 1029-740-000-9
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16633882
  • 168.00 CHF / 216 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Beschreibung
  • Pipettenspitze
  • Für gängige Macro-Pipetten
  • 5-10 ml
  • ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI Harz
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
5 bis 10 ml
Unsteril
Autoklavierbar
155,7 mm
Frei von ATP, RNase, DNase und Endotoxin (nicht-pyrogen)
Makro
36 Stück/Gestell
Macropipette
Eclipse™
Ungefiltert
klar
6,12 in.
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität
Liquid Handling
36 Spitzen/Gestell, 6 Gestelle/Karton
Ja
Nein
Polypropylenharz
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon Eclipse™ Macro 10 ml Pipettenspitzen > 36/Gestell; 6 Gestelle/Karton; nicht steril