Learn More
Labcon Eclipse™ FlexTop™ 300 μl verlängerte Pipettenspitzen mit UltraFine™ Spitze
Alle ansehen Labcon Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Format:
Gestell
Im Beutel
Nachfüllpackung
Packungsgröße:
1000 Stück
576 Stück
Beschreibung
- Pipettenspitze
- Eclipse™ FlexTop™ extra lang
- Passend für die gängigsten 300 μl-Pipettierer
- Geringe Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Autoklavierbar
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 300 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | klar |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (angloamerikanisch) | 2,79 in. |
| Länge (metrisch) | 71,1 mm |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Reinigungsnachweise | Frei von ATP, RNase, DNase und Endotoxin (nicht-pyrogen) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Liquid Handling |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto