Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μl graduierte Pipettenspitzen
Passend für die gängigsten 200 μl-Pipetten
Marke: Labcon™ 1093-700-016-9
Beschreibung
- Abgeschrägte Spitze
- Unter sterilen Bedingungen validierte Sterilisation (ISO 11137) für Forschungs- und medizinische Labore
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
200 μl | |
Unsteril | |
Violett | |
1,95 in. | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI | |
Liquid Handling | |
Graduiert, abgeschrägte Spitze | |
192 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Stapel, 10 Stapel/Karton | |
Ja | |
Eclipse™ | |
10, 20, 50, 100, 200 μl |
Ungefiltert | |
klar | |
Autoklavierbar | |
49,7 mm | |
ATP-, RNase/DNase-, Endotoxin-frei | |
Stapelgestell | |
192 Tips/Rack, 5 Racks/Stack, 10 Stacks/Cs. | |
1 kostenloses nachfüllbares Gestell | |
Ja | |
Polypropylenharz |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Kraftpaket für die Genomik
Stärken Sie Ihre Pipeline von der PCR bis zur Sequenzierung.Aktionscode: 24117Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon™ Eclipse™ 200 μl graduierte Pipettenspitzen > Graduierte Pipettenspitzen; Zertifizierungen/Konformität: ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP; Farbe: Durchsichtig; Format: Stapelgestell; Sterilität: Nicht steril; Menge: 192 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Stapel, 10 Stapel/Karton
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur