Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μl graduierte Pipettenspitzen
Passend für die gängigsten 200 μl-Pipetten
Marke: Labcon™ 1093-250-000-9
Beschreibung
- Abgeschrägte Spitze
- Unter sterilen Bedingungen validierte Sterilisation (ISO 11137) für Forschungs- und medizinische Labore
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
200 μl | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
49,7 mm | |
ATP-, RNase/DNase-, Endotoxin-frei | |
Nachfüllpackung | |
480 Spitzen/Mini-Nachfüllpackung, 10 Nachfüllpackungen/Karton | |
Ja | |
Eclipse™ | |
10, 20, 50, 100, 200 μl |
Ungefiltert | |
Gelb | |
1,95 in. | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI | |
Liquid Handling | |
480 Tips/Mini Refill, 10 Refills/Cs. | |
Ja | |
Ja | |
Polypropylenharz |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon™ Eclipse™ 200 μl graduierte Pipettenspitzen > Graduierte Pipettenspitzen; Zertifizierungen/Konformität: ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP; Farbe: Gelb; Format: Nachfüllpackung; Sterilität: Nicht steril; Menge: 480 Spitzen/Mini-Nachfüllpackung, 10 Nachfüllpackungen/Karton
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur