Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μl graduierte Pipettenspitzen
Alle ansehen Labcon Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Farbe:
Gelb
Natural
klar
Format:
1.000 St./Beutel
Im Beutel
Nachfüllpackung
Rack, 96
Racks
Stapelgestell
Menge:
1000 Spitzen / Beutel
192 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Stapel bzw. Gestell-Nachfüllpackung, 10 Stapel/Karton
192 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Stapel, 10 Stapel/Karton
192 Spitzen/Rack, 5 Racks/Packung, 10 Packungen/Karton
1 Spitze/Beutel, 200 Beutel/Packung, 10 Packungen/Karton
30.000 Spitzen/Beutel, 1 Beutel/Karton
480 Spitzen/Mini-Nachfüllpackung, 10 Nachfüllpackungen/Karton
96 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Nachfüllstapel, 2 Nachfüllstapel/Packung, 10 Packungen/Karton
96 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Stapel, 2 Stapel/Packung, 10 Packungen/Karton
960/Karton
960 Spitzen/Nachfüllpackung, 10 Nachfüllpackungen/Karton.
96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 10 Packungen/Karton
Packungsgröße:
1000 Stück
1536 Stück
200 Stück
30000 Stück
480 Stück
960 Stück
Beschreibung
- Abgeschrägte Spitze
- Unter sterilen Bedingungen validierte Sterilisation (ISO 11137) für Forschungs- und medizinische Labore
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 200 μL |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | klar |
| Gestellfarbe | Violett |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (angloamerikanisch) | 1,95 in. |
| Länge (metrisch) | 49.7 mm |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI |
| Reinigungsnachweise | ATP-, RNase/DNase-, Endotoxin-frei |
| Mehr anzeigen |