Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μl graduierte Pipettenspitzen
Passend für die gängigsten 200 μl-Pipetten
Marke:  Labcon™ 1093-990-006-9
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17537846
  • 48.55 CHF / 960 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Beschreibung
  • Abgeschrägte Spitze
  • Unter sterilen Bedingungen validierte Sterilisation (ISO 11137) für Forschungs- und medizinische Labore
  • Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
200 μl
Unsteril
Violett
1,95 in.
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI
Liquid Handling
Graduiert, abgeschrägte Spitze
96 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Stapel, 2 Stapel/Packung, 10 Packungen/Karton
Ja
Eclipse™
10, 20, 50, 100, 200 μl
Ungefiltert
klar
Autoklavierbar
49,7 mm
ATP-, RNase/DNase-, Endotoxin-frei
Stapelgestell
96 Tips/Rack, 5 Racks/Stack, 2 Stacks/Pk., 10 Pk./Cs.
1 kostenloses nachfüllbares Stapelgestell
Ja
Polypropylenharz
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon™ Eclipse™ 200 μl graduierte Pipettenspitzen > Graduierte Pipettenspitzen; Zertifizierungen/Konformität: ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP; Farbe: Durchsichtig; Format: Stapelgestell; Sterilität: Nicht steril; Menge: 96 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Stapel, 2 Stapel/Packung, 10 Packungen/Karton