Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μl Pipettenspitzen mit Graduierung
Passend für die gängigsten 200 μl-Pipetten
Marke: Labcon™ 1093-900-000-9
Additional Details : Gewicht : 3.87820kg
Beschreibung
- Abgeschrägte Spitze
- Unter sterilen Bedingungen validierte Sterilisation (ISO 11137) für Forschungs- und medizinische Labore
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
200 μl | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
49,7 mm | |
ATP-, RNase/DNase-, Endotoxin-frei | |
Im Beutel | |
30.000 Spitzen/Beutel, 1 Beutel/Karton | |
Ja | |
Polypropylenharz |
Ungefiltert | |
Durchsichtig | |
1,95 in. | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI | |
Liquid Handling | |
Graduiert, abgeschrägte Spitze | |
Ja | |
Eclipse™ | |
10, 20, 50, 100, 200 μl |