Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μl graduierte Pipettenspitzen
Passend für die gängigsten 200 μl-Pipetten
Marke:  Labcon™ 1093-790-006-9
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17507846
  • 33.90 CHF / 960 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Beschreibung
  • Abgeschrägte Spitze
  • Unter sterilen Bedingungen validierte Sterilisation (ISO 11137) für Forschungs- und medizinische Labore
  • Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
200 μl
Unsteril
Violett
1,95 in.
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI
Liquid Handling
Graduiert, abgeschrägte Spitze
192 Spitzen/Rack, 5 Racks/Packung, 10 Packungen/Karton
Ja
Polypropylenharz
Ungefiltert
klar
Autoklavierbar
49,7 mm
ATP-, RNase/DNase-, Endotoxin-frei
Racks
192 Tips/Rack, 5 Racks/Pk., 10 Pk./Cs.
Ja
Eclipse™
10, 20, 50, 100, 200 μl
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon™ Eclipse™ 200 μl graduierte Pipettenspitzen > Graduierte Pipettenspitzen; Zertifizierungen/Konformität: ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP; Farbe: Durchsichtig; Format: Gestell; Sterilität: Nicht steril; Menge: 192 Spitzen/Rack, 5 Racks/Packung, 10 Packungen/Karton