Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μl graduierte Pipettenspitzen
Passend für die gängigsten 200 μl-Pipetten
Marke: Labcon™ 1093-265-000-9
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Abgeschrägte Spitze
- Unter sterilen Bedingungen validierte Sterilisation (ISO 11137) für Forschungs- und medizinische Labore
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
200 μl | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
49,7 mm | |
ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei | |
E-Strahl | |
Graduiert, abgeschrägte Spitze | |
960 Spitzen/Nachfüllpackung, 10 Nachfüllpackungen/Karton. | |
Ja | |
Ja | |
Polypropylenharz |
Ungefiltert | |
klar | |
1,95 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
Nachfüllpackung | |
960 Spitzen/Eclipse™ Nachfüllpackung mit geringem Abfallaufkommen; 10 Nachfüllpackungen/Karton | |
Ja | |
Universelle Passform | |
Eclipse™ | |
10, 20, 50, 100, 200 μl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon™ Eclipse™ 200 μl graduierte Pipettenspitzen > Graduierte Pipettenspitzen; Zertifizierungen/Konformität: ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität; Farbe: Durchsichtig; Format: Nachfüllpackung; Sterilität: Steril; Menge: 960 Spitzen/Nachfüllpackung, 10 Nachfüllpackungen/Karton.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur