Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μl Pipettenspitzen mit Graduierung
Passend für die gängigsten 200 μl-Pipetten
Marke: Labcon™ 1093-965-006-9
Additional Details : Gewicht : 14.96850kg
Beschreibung
- Abgeschrägte Spitze
- Unter sterilen Bedingungen validierte Sterilisation (ISO 11137) für Forschungs- und medizinische Labore
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
200 μl | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
49,7 mm | |
ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei | |
E-Strahl | |
Graduiert, abgeschrägte Spitze | |
Ja | |
Ja | |
Polypropylenharz |
Ungefiltert | |
Durchsichtig | |
1,95 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
Rack, 96 | |
96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 10 Packungen/Karton | |
200 µl-Pipette | |
Eclipse™ | |
10, 20, 50, 100, 200 μl |