Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μl graduierte Pipettenspitzen
GREENER_CHOICE
Passend für die gängigsten 200 μl-Pipetten
Marke:  Labcon™ 1093-960-006-9
48.36 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24117" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16603962
  • 51.70 CHF / 960 Stück
Kraftpaket für die Genomik
Aktionscode 24117 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-08-2025
Beschreibung
  • Abgeschrägte Spitze
  • Unter sterilen Bedingungen validierte Sterilisation (ISO 11137) für Forschungs- und medizinische Labore
  • Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
200 μl
Unsteril
Autoklavierbar
49,7 mm
ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei
Rack, 96
96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 10 Packungen/Karton
Ja
Ja
Polypropylenharz
Ungefiltert
klar
1,95 in.
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität
Liquid Handling
Graduiert, abgeschrägte Spitze
96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 10 Packungen/Karton
Universelle Passform
Eclipse™
10, 20, 50, 100, 200 μl
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon™ Eclipse™ 200 μl graduierte Pipettenspitzen > Graduierte Pipettenspitzen; Zertifizierungen/Konformität: ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität; Farbe: Durchsichtig; Format: Rack, 96; Sterilität: Nicht steril; Menge: 96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 10 Packungen/Karton