Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μl gelbe Pipettenspitzen mit schräger Spitze
Alle ansehen Labcon Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Format:
Im Beutel
Nachfüllpackung
Rack, 96
Stapelgestell
Packungsgröße:
1000 Stück
200 Stück
30000 Stück
480 Stück
960 Stück
Beschreibung
- Schräge Spitze
- ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 200 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Gelb |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (angloamerikanisch) | 1,95 in. |
| Länge (metrisch) | 49,7 mm |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Reinigungsnachweise | ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Liquid Handling |
| Mehr anzeigen |