Learn More
Labcon Eclipse™ 1200 μl Pipettenspitzen für Rainin™ LTS Pipetten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16613872 Alle ansehen Labcon Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Format:
Im Beutel
Nachfüllpackung
Racks
Packungsgröße:
1000 Stück
480 Stück
576 Stück
Artikelnummer. 16613872
Marke: Labcon 10199650069
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Niedrige Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
  • Pipettenspitze
  • Passend für 1200 μl Rainin™ LTS-Pipettierer
  • Geringe Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
  • ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI Harz
  • Autoklavierbar
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1200 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Steril
Farbe klar
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 3,50 in.
Länge (metrisch) 88,9 mm
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Reinigungsnachweise Frei von ATP, RNase, DNase und Endotoxin (nicht-pyrogen)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Liquid Handling
Sterilisationsmethode E-Strahl
Format Racks
Spitzenform UltraFeine Spitze
Menge 96 Spitzen/Rack
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) Rainin LTS
Skala Nein
Produktlinie Eclipse
Material Polypropylenharz