Learn More
Labcon™ Eclipse™ 1200 μL Extended Length Pipette Tips for Sartorius™ Pipettes
Alle ansehen Labcon Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Format:
Im Beutel
Rack, 96
Packungsgröße:
1000 Stück
576 Stück
Beschreibung
- Passend für Sartorius™ 1200 μl-Pipetten
- Niedrige Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 1200 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | klar |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (metrisch) | 88,9 mm |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI |
| Reinigungsnachweise | ATP-, RNase/DNase-, Endotoxin-frei |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mikropipettierung |
| Format | Im Beutel |
| Mehr anzeigen |