Learn More
Labcon™ Eclipse™ 1200 μL Extended Length Pipette Tips for Sartorius™ Pipettes
Artikelnummer. 17507816 Alle ansehen Labcon Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Format:
Im Beutel
Rack, 96
Packungsgröße:
1000 Stück
576 Stück
Artikelnummer. 17507816
Marke: Labcon™ 10489650069
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
These extended length pipette tips for Sartorius™ Pipettes come conveniently packed in resealable bags or racks.
  • Passend für Sartorius™ 1200 μl-Pipetten
  • Niedrige Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
  • Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1200 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Steril
Farbe klar
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (metrisch) 88,9 mm
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI
Reinigungsnachweise ATP-, RNase/DNase-, Endotoxin-frei
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mikropipettierung
Sterilisationsmethode E-Strahl
Format Rack, 96
Menge 96 Spitzen/Rack, 6 Racks/Packung, 8 Packungen/Karton
Einwegprodukt Ja
Skala Nein
Produktlinie Eclipse
Material Polypropylenharz