Learn More
Labcon™ Eclipse™ 1000 μl Pipettenspitzen mit Graduierung
Artikelnummer. 17577806 Alle ansehen Labcon Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Verpackung:
1000 Spitzen/Beutel, 10 Beutel/Packung
96 Spitzen / Rack; 6 Racks / Pckg.; 8 Pckg. / Karton
Gestell
Menge:
1000 Spitzen / Beutel
96 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Packung, 10 Packungen/Karton
96 Spitzen/Rack
Packungsgröße:
1000 Stück
480 Stück
576 Stück
Artikelnummer. 17577806
Marke: Labcon™ 10467000009
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Passend für die gängigsten 1000 μl-Pipetten
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Made in USA
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1000 μL
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Farbe klar
Gestellfarbe Violett
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 2,98 in.
Länge (metrisch) 75.9 mm
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP
Reinigungsnachweise ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (Non-pyrogenic)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Liquid Handling
Format Racks
Spitzenform Extra lang
Verpackung Gestell
Menge 96 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Packung, 10 Packungen/Karton
ACT Label No
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
Skala Yes
Produktlinie Eclipse
Material Polypropylenharz
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität
Graduierungen 250, 500, 750, 1000 μL