Beschreibung
- ATP RNase-/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Hergestellt in USA
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 1.000 μl |
| Gefiltert | Nicht gefiltert |
| Sterilität | Nicht steril |
| Farbe | klar |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (angloamerikanisch) | 2,98 in. |
| Länge (metrisch) | 75,9 mm |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Reinigungsnachweise | ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogen) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Liquid Handling |
| Mehr anzeigen |