Learn More
Labcon Eclipse™ 10-μl-Pipettenspitzen mit Graduierung und UltraFine™ Spitze
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16683902 Alle ansehen Labcon Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Format:
Gestell
Im Beutel
Mini-Nachfüllpackung
Nachfüllpackung
Packungsgröße:
1000 Stück
1152 Stück
1248 Stück
576 Stück
Artikelnummer. 16683902
Marke: Labcon 10388000009
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Passend für die beliebten 10 μl-Pipetten
  • Pipettenspitze
  • Graduiert bei 2 μl und 10 μl.
  • Mit UltraFine™ Spitze
  • Passend für die beliebten 10 μl-Pipetten
  • ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI Harz
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Volumen (metrisch) 10 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Farbe klar
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 1,50 in.
Länge (metrisch) 38,1 mm
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Reinigungsnachweise Frei von ATP, RNase, DNase und Endotoxin (nicht-pyrogen)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Liquid Handling
Format Im Beutel
Spitzenform Graduierte UltraFine Spitze
Verpackung 1000 Spitzen/Beutel; 10 Beutel/Karton
Menge 1000 Spitzen/Beutel
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
Skala Ja
Produktlinie Eclipse
Material Polypropylenharz
Graduierungen 2, 10 µl