Learn More
Labcon Eclipse™ 10-μl-Pipettenspitzen mit Graduierung und UltraFine™ Spitze
Passend für die beliebten 10 μl-Pipetten
Marke: Labcon 1038-265-000-9
59.86 CHF gültig bis 2025-08-22
Benutzen Sie den Promotions-Code "24148" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Pipettenspitze
- Graduiert bei 2 μl und 10 μl
- Mit UltraFine™ Spitze
- Passend für die gängigsten 10 μl-Pipettierer
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
10 μl | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
31,4 mm | |
Frei von ATP, RNase, DNase und Endotoxin (nicht-pyrogen) | |
E-Strahl | |
Graduierte UltraFine Spitze | |
1248 Spitzen/Eclipse™ Nachfüllpackung mit geringem Abfallaufkommen | |
Ja | |
Ja | |
Polypropylenharz |
Ungefiltert | |
klar | |
1,23 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
Refill | |
1248 Spitzen/Eclipse™ Nachfüllpackung mit geringem Abfallaufkommen; 10 Nachfüllpackungen/Karton | |
Ja | |
Universelle Passform | |
Eclipse™ | |
2, 10 µl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon Eclipse™ 10-μl-Pipettenspitzen mit Graduierung und UltraFine™ Spitze > 1248 Spitzen pro Eclipse™ Nachfüllpackung mit geringem Abfallaufkommen; 10 Nachfüllpackungen pro Karton; steril
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur